6-Aminobenzothiazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
A12601.06EA 2825 NOK
A12601.06 A12601.03
6-Aminobenzothiazole ≥98%
6-Aminobenzothiazole
Formel: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Smeltepunkt: 86…90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015461
CAS-nummer: 533-30-2
EINECS: 208-559-4