N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
A13119.03EA 405 NOK
A13119.03 A13119.14 A13119.06
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,07 g/mol
Smeltepunkt: 127…131 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00030664
CAS-nummer: 13380-67-1