5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
A13739.06EA 3275 NOK
A13739.06 A13739.03
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Smeltepunkt: 141…144 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00156151
CAS-nummer: 21169-71-1