4-Iodopyridine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
B25459.03EA
670
NOK
B25459.03
B25459.06
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Formel:
C₅H₄IN MW: 205 g/mol Smeltepunkt: 96…99 °C Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD02093937 CAS-nummer: 15854-87-2 |