8-Bromocaprylic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
B25575.09EA 1900 NOK
B25575.09 B25575.18
8-Bromocaprylic acid ≥97%
8-Bromocaprylic acid
Formel: BrH₂C(CH₂)₆COOH
MW: 223,11 g/mol
Kokepunkt: 147…150 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 37…41 °C
Tetthet: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >110 °C (230 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004430
CAS-nummer: 17696-11-6
ADR: 8,III