Heptyl-4-hydroxybenzoate
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228820EA 2325 NOK
EHERC14228820
Heptyl-4-hydroxybenzoate
Heptyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₄H₂₀O₃
MW: 236,31 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016481
CAS-nummer: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0