Salpetersyre 69%, Suprapur®, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15187.1000EA 1275 NOK
1.15187.1000
Salpetersyre 69%, Suprapur®, Supelco®
Salpetersyre
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kokepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
FN: 2031
ADR: 8 (5.1),
Merck Indeks: 13,06608