Indole-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04726.0025EA 925 NOK
8.04726.0025 8.04726.9999
Indole-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Indole-3-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Smeltepunkt: 192…195 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00005622
CAS-nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 192 - 195 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3
Flash Point 240 °C
Ignition Point 550 °C
Synonyms Indol-3-aldehyde
Hill Formula C9H7NO