Sodium chloroacetate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20293.9050EA
0
NOK
8.20293.9050
8.20293.0100
8.20293.9020
8.20293.9030
8.20293.9000
8.20293.9021
8.20293.0500
8.20293.9999
Sodium chloroacetate for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium chloroacetate
Formel:
C₂H₂ClNaO₂ MW: 116,48 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00002684 CAS-nummer: 3926-62-3 EINECS: 223-498-3 FN: 2659 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 13,02129 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 820 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 116.47 g/mol |
Bulk Density | 850 kg/m3 |
Flash Point | 270 °C |
pH | 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |