5-Nitrobenzimidazole
Leverandør: Molekula
MOLE28330984-100GEA 0 NOK
MOLE28330984-100G
5-Nitrobenzimidazole
5-Nitrobenzimidazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Smeltepunkt: 200…203 °C
MDL nummer: MFCD00005604
CAS-nummer: 94-52-0
EINECS: 202-341-2