9-Hydroxyfluorene
Leverandør: Molekula
MOLEM63880451EA 1025 NOK
MOLEM63880451
9-Hydroxyfluorene
9-Hydroxyfluorene
Formel: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Kokepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 152…157 °C
Tetthet: 1,151 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001135
CAS-nummer: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0