Salpetersyre 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
310547.1000EA 360 NOK
310547.1000
Salpetersyre 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Salpetersyre
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
FN: 2031
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 6.00 N +/- 0,2%