Acetonitril ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83642.320EA 866.25 NOK
83642.320 83642.290
Acetonitril ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kokepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45,7 °C
Tetthet: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 2 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
FN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Indeks: 13,00071
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.95 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 5 APHA
Density (20/4) 0.781 --> 0.784
Density (20/20) 0.782 --> 0.785
n 20/D 1.343 --> 1.345
Evaporation residue Max. 1 ppm
Water Max. 10 ppm
Transmittance (193 nm) Min. 60 %
Transmittance (195 nm) Min. 90 %
Transmittance (200 nm) Min. 98 %
Transmittance (210 nm) Min. 98 %
Transmittance (215 nm) Min. 99 %
Transmittance (220 nm) Min. 99 %
Transmittance (230 nm) Min. 99 %
Fluorescence (as quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient (210 nm) Max. 1 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-ESI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Al (Aluminium) Max. 20 ppb
Ba (Barium) Max. 20 ppb
Ca (Calcium) Max. 20 ppb
Cd (Cadmium) Max. 20 ppb
Co (Cobalt) Max. 20 ppb
Cu (Copper) Max. 20 ppb
Fe (Iron) Max. 20 ppb
K (Potassium) Max. 20 ppb
Mg (Magnesium) Max. 20 ppb
Mn (Manganese) Max. 20 ppb
Na (Sodium) (at filling) Max. 20 ppb
Ni (Nickel) Max. 20 ppb
Pb (Lead) Max. 20 ppb
Zn (Zinc) Max. 20 ppb
Filtered through 0.2 μm Confirmed
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv