Kurvsett for generell etterbehandling av laboratorieglassartikler
Leverandør: Miele
141-0149EA 0 NOK
141-0149 141-0148
Kurvsett for generell etterbehandling av laboratorieglassartikler
Kurver Trådkurver
Både for kompakte enheter og store maskiner har Miele Professional og Avantor det ideelle automatiske systemet for etterbehandling av laboratorieglassartikler – sikkert, standardisert og validerbart. Det finnes to kurvsett: E 195-kurvsettet er lagd for apparater uten trykklufttørking (f.eks. G7883), og E 196 er for apparater med trykklufttørking (f.eks. G7883 CD). De to settene skiller seg fra hverandre gjennom tilkoblingen til tørkeenheten, angitt med med TA (med tørketilkobling) eller uten TA (uten tørketilkobling).
Det finnes to kurvsett: E 195-kurvsettet er lagd for apparater uten trykklufttørking (f.eks. G7883), og E 196 er for apparater med trykklufttørking (f.eks. G7883 CD). De to settene skiller seg fra hverandre gjennom tilkoblingen til tørkeenheten, angitt med med TA (med tørketilkobling) eller uten TA (uten tørketilkobling).
  • Universalmating: Konseptet gjør det mulig å klargjøre mange typer laboratorieglassartikler, for eksempel flasker, glassartikler med smal hals, måleglass, begre osv., i én enkelt omgang
  • Høye laboratorieglassartikler kan klargjøres ved at den øvre kurven fjernes
  • Samtidig rengjøring av flasker og tilhørende lokk/plugger, rengjøring av flaskene i injektorkurven og rengjøring av lokkene/pluggene i den øvre kurven
  • Svært økonomisk klargjøringsprosess ved hjelp av rengjøring på to nivåer
Sammensetning av E 195-sett: 1 × O195 øvre kurv / åpen front tom, 1 x E 356 mobil injektorenhet 1/2 universal uten TA, 2 × AK 12 innsats 1/2, 1 × E 106 innsats 1/2.
Sammensetning av E 196-sett: 1 × O195 øvre kurv / åpen front tom, 1 × E 388 mobil injektorenhet 1/2 universal med TA, 2 × AK 12 innsats 1/2, 1 × E 106 innsats 1/2.
Tekniske data for komponentene i settene:
O 195 VWR®: Øvre kurv / åpen front (tom): Øvre kurv med innebygd sprayarm og plass til forskjellige innsatser. B × L × H531 × 475 × 215 mm.
E 356 VWR®: Mobil injeksjonsenhet ½ universal: E 356 Miele-VWR®-injektorkurven har ikke tørketilkobling. Én halvpart for glassartikler med smal hals, én halvpart for andre innsatser. Klaring med øvre kurv: 284 mm, klaring uten øvre kurv: 488 mm.
E 388 VWR®: Mobil injeksjonsenhet ½ universal TA: Samme funksjoner som E 356, men E 388 har tilkoblingen for varmluftstørkeenheten.
AK 12 innsats 1/2: For trakter, begre, kolber med vid hals osv. B×L×H: 225×442×67/127 mm.
E 106 innsats ½: For forskjellige laboratorieglassartikler (glassartikler med smal hals, målekolber osv.). B×L×H: 195×430×186 mm.
O 195 VWR: Øvre kurv / åpen front (tom): Øvre kurv med innebygd sprayarm og plass til forskjellige innsatser. B × L × H531 × 475 × 215 mm.
E 356 VWR: Mobil injeksjonsenhet 1/2 universal: E 356 Miele-VWR-injektorkurven har ikke tørketilkobling. Én halvpart for glassartikler med smal hals, én halvpart for andre innsatser. Klaring med øvre kurv: 284 mm, klaring uten øvre kurv: 488 mm.
E 388 VWR: Mobil injeksjonsenhet 1/2 universal TA: Samme funksjoner som E 356, men E 388 har tilkoblingen for varmluftstørkeenheten.
AK 12 innsats 1/2: For trakter, begre, kolber med vid hals osv. B × L × H: 225 × 442 × 67/127 mm.
E 106 innsats 1/2: For forskjellige laboratorieglassartikler (glassartikler med smal hals, målekolber osv.). B × L × H: 195 × 430 × 186 mm.
  • Universalmating: Konseptet gjør det mulig å klargjøre mange typer laboratorieglassartikler, for eksempel flasker, glassartikler med smal hals, måleglass, begre osv., i én enkelt omgang
  • Høye laboratorieglassartikler kan klargjøres ved at den øvre kurven fjernes
  • Samtidig rengjøring av flasker og tilhørende lokk/plugger, rengjøring av flaskene i injektorkurven og rengjøring av lokkene/pluggene i den øvre kurven
  • Svært økonomisk klargjøringsprosess ved hjelp av rengjøring på to nivåer