Styrene-[D₈]
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.15061.0010EA 16025 NOK
8.15061.0010
Styrene-[D₈]
Styrene-[D₈]
Formel: C₆D₅CDCD₂
MW: 112,09 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –31 °C
Tetthet: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00044231
CAS-nummer: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
FN: 2055
ADR: 3,III