Styrene-[D₈] (98% D) stabilised for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO175390050EA
5375
NOK
ACRO175390050
ACRO175390010
Styrene-[D₈] (98% D) stabilised for NMR spectroscopy
Styrene-[D₈]
Formel:
C₆D₅CDCD₂ MW: 112,09 g/mol Kokepunkt: 50…51 °C (25 mmHg) Smeltepunkt: –31 °C Tetthet: 0,97 g/cm³ Flash punkt: 32 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00044231 CAS-nummer: 19361-62-7 EINECS: 242-995-6 FN: 2055 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
Stabilizer | 0.5 % 4-tert-Butylcatechol |
D-Enrichment | ≥98.0 % |