Styrene-[D₈] (98% D) stabilised
Warning
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
Ampuled under argon
43667.03EA 1775 NOK
43667.03 43667.06
Styrene-[D₈] (98% D) stabilised
Styrene-[D₈]
Formel: C₆D₅CDCD₂
MW: 112,09 g/mol
Kokepunkt: 50…51 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: –31 °C
Tetthet: 0,979
Flash punkt: 31 °C (88 °F)
MDL nummer: MFCD00044231
CAS-nummer: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
FN: 2055
ADR: 3,III