Kongorødt, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: CI 22120
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01340.0025EA 772 NOK
1.01340.0025
Kongorødt, Supelco®
Kongorødt
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Smeltepunkt: > 360 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004028
CAS-nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 12,02562
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 696.68 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3