2,5-Dimethylstyrene ≥97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Stabilisering:
stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
B21476.14EA
5725
NOK
B21476.14
B21476.03
B21476.06
2,5-Dimethylstyrene ≥97% stabilised
2,5-Dimethylstyrene
Formel:
C₁₀H₁₂ MW: 132,21 g/mol Kokepunkt: 83…84 °C (24 mmHg) Smeltepunkt: –35 °C Tetthet: 0,904 Flash punkt: 63 °C (145 °F) |
MDL nummer:
MFCD00008614 CAS-nummer: 2039-89-6 EINECS: 218-028-9 |