Metylrødt ACS
Leverandør: Thermo Scientific
36682.14EA
490
NOK
36682.14
36682.22
Metylrødt ACS
Metylrødt
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₂ MW: 269,3 g/mol Smeltepunkt: 179…182 °C Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002425 CAS-nummer: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 Merck Indeks: 12,06199 |