Metylrødt natriumsalt
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06078.0025EA
3010
NOK
1.06078.0025
1.06078.0100
Metylrødt natriumsalt
Metylrødt natriumsalt
Formel:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ MW: 291,28 g/mol Smeltepunkt: > 180 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002426 CAS-nummer: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Indeks: 13,06142 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 800 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 291.29 g/mol |
Bulk Density | 360 kg/m3 |
pH | 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C) |