Disykloheksylkarbodiimid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02954.2500EA 0 NOK
8.02954.9020 8.02954.2500 8.02954.0000 8.02954.1000 MERC8.02954.0250 8.02954.5000 NOVA8.02954.5000 8.02954.4000 8.02954.9999 8.02954.9018
Disykloheksylkarbodiimid for syntese, Sigma-Aldrich®
Disykloheksylkarbodiimid
Formel: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206,33 g/mol
Kokepunkt: 148…152 °C (15 hPa)
Smeltepunkt: 35…36 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flash punkt: 113 °C
MDL nummer: MFCD00011659
CAS-nummer: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,03123