Norway
Order Entry
Phenanthrene ≥98.5%, zone refined: number of passes 30
Irriterende
Miljø
Phenanthrene ≥98.5%, zone refined: number of passes 30
Catalog # TCIAP0331-1SAMPLE
Leverandør:  TCI
CAS-nummer:  
Irriterende
Miljø
Phenanthrene ≥98.5%, zone refined: number of passes 30
Catalog # TCIAP0331-1SAMPLE
Leverandør:  TCI
CAS-nummer:  
Pris
kr 4 800,00
Logg inn for tilgjengelighet
Unit of Measure 1 * 1 Items
Spesifikasjoner
  • Pk:
    1
  • Seq:
    0014
Spesifikasjoner
Spesifikasjonstestresultater
  • Purity/Analysis Method:
    >98.5% (GC)
Spesifikasjonstestresultater
Om dette produktet
 :
 :178.23 g/mol
Merck-indeksen:12,07354
Kokende Pt:340 °C
Molten Pt:100 °C
Tetthet:1.19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:171 °C
Lagringstemperatur:Ambient
EINECS:201-581-5
U.N:3077
ADR:9,III
 :GHS07
 :GHS09
CAS-nummer:85-01-8
Formel:C₁₄H₁₀
MDL-nummer:MFCD00001168