Du søkte etter: Lommelykter
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (SIMEDI0035)
Produsent: Industrial Physics
Beskrivelse: This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable fo...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIMEDI0070)
Produsent: Industrial Physics
Beskrivelse: LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PRTWPA50SIR)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: Head light with tilt control, made of ABS, used to aim the light where it is needed most. Designed for a wide array of tasks, from security to everyda...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PRTWPA54BKR)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: Strong and durable precision engineered aluminium shell torch, uses new CREE technology which is up to 10 times brighter than current L.E.D bulbs.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PRTWPA63YBR)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: This torch is designed for a wide array of tasks, from security to everyday use.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (111-1950)
Produsent: UVEX
Beskrivelse: LED head torch KS-6001 with two beam types.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Artikkenummer: (VART16611101421)
Produsent: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivelse: This pen light is suitable for everyday situations whenever you need a flashlight.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom