1-Chloro-3-methoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
8.14513.0025
: Merck
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:25 mL
- Seq:2315
- Solubility:(20 °C) soluble
- Molar Mass:124.56 g/mol
- Boiling Point:171 °C
- Flash Point:72 °C
- Density:1.16 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
:
:124.57 g/mol
:171 °C (1013 hPa)
:1.16 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:223-982-4
:GHS07
:Ambient
:4151-97-7
:C₄H₉ClO₂
:MFCD00018935