1-Pentansulfonsyre natriumsalt, LiChropur® for ioneparkromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18304.0025EA 3510 NOK
1.18304.0025 1.18304.0100
1-Pentansulfonsyre natriumsalt, LiChropur® for ioneparkromatografi, Supelco®
1-Pentansulfonsyre natriumsalt
Formel: C₅H₁₁O₃SNa
MW: 174,2 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007541
CAS-nummer: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/27/18570927.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Hill Formula C₅H₁₁NaO₃S
Molar Mass 174.20 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 390 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering