Du søkte etter: Store beholdere, rektangulære
7  treff i ditt søk
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Artikkenummer: (ENTEE92-01D-0215)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Produsent: SEMADENI
Beskrivelse: These tanks can be used for a long time at temperatures of +50 °C.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom