Du søkte etter: Store beholdere, sylindriske
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (ENTEE14-35-01-0215)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Injection molded round tank, in PFA material.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Fat med gradering og utstående kant (flens). Veggtykkelse på ∼2,4 mm. LLDPE, naturfarget, med lokk og tappekran.
Tilbud
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Cylindrical tank, Materiale: LDPE, Kapasitet: 28 l, Utv diam×H: 320×460 mm
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Cylindrical tank, Materiale: PP, Kapasitet: 114 l, Utv diam×H: 460×760 mm
Tilbud
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LLDPE, naturfarget, med lokk. Fat med gradering og utstående kant (flens). Veggtykkelse på ca. 2,4 mm. Tanken 216-0322 kan også brukes som en innsats ...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Produsent: asecos
Beskrivelse: Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom