Du søkte etter: Adaptere
Adapterne kommer i standard leddede størrelser som er kompatible med de fleste instrumenter. Ved bruk i reaksjonssystemer til regulering av gass- eller væskegjennomstrøming, er adapterne fremstilt av beste kvalitets borosilikatglass for en tett forbindelse med annet glassutstyr. Vi tilbyr et stort utvalg av forskjellige ledd og flenser, så riktig adapter til spesifikke systemer er enkelt å finne. Adaptere kan inkludere slangekoblinger til bruk i trykk eller vakum apparater.
Adapterne kommer i standard leddede størrelser som er kompatible med de fleste instrumenter. Ved bruk i reaksjonssystemer til regulering av gass- eller væskegjennomstrøming, er adapterne fremstilt av beste kvalitets borosilikatglass for en tett forbindelse med annet glassutstyr. Vi tilbyr et stort utvalg av forskjellige ledd og flenser, så riktig adapter til spesifikke systemer er enkelt å finne. Adaptere kan inkludere slangekoblinger til bruk i trykk eller vakum apparater.
118  treff i ditt søk
SearchResultCount:"118"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, tykke vegger.
Artikkenummer: (630-1747)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Phototube adapter for digital camera
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: C-mount adapter, focusable, 0,65× (for VWR fluorescence inverted microscope)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, with ground joints on cone and socket.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These adapters enable cameras with different chip sizes to be connected to microscopes with a C-mount thread.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Eyepiece adapter, 0,45x, Ø: 23/30 mm
Artikkenummer: (MFLX06432-00)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Ring adapter for mono- and binocular microscopes (Ø = 30 mm)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: C-mount adapter compatible with Zeiss microscopes, 0,5×
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 118
no targeter for Bottom