Evakueringsoppsats
Leverandør: Lenz
201-2417EA 725 NOK
201-2417 201-0370 201-0368 201-0371 201-2411 201-2412 201-2416 201-0369
Evakueringsoppsats
Destillasjonsutstyr Destillasjonsadaptere
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Med normalslip kjerne og hylse. Med dråpepunkt og vakuumslangekobling av glass. Tilgjengelig i rette og bøyd utgaver (105°).