Du søkte etter: Aluminiumsfolie
Aluminiumsfolie er essensielt for fryselagring, dekking av glass og laboratorieutstyr, autoklavering, inkubering og forsegling av prøver. Velg tykkelse på mikromillimeternivå, fra standard til ekstra holdbar, for å kunne skreddersy behovet for bruk og etterspørsel. Punkteringsresistent folie som tåler ekstreme temperaturer og krevende prosedyrer. Dispenserbokser, for enkel kutting og tilpassing av folien. Eller enkle ferdigkuttede folieark i forskjellige størrelser.
Aluminiumsfolie er essensielt for fryselagring, dekking av glass og laboratorieutstyr, autoklavering, inkubering og forsegling av prøver. Velg tykkelse på mikromillimeternivå, fra standard til ekstra holdbar, for å kunne skreddersy behovet for bruk og etterspørsel. Punkteringsresistent folie som tåler ekstreme temperaturer og krevende prosedyrer. Dispenserbokser, for enkel kutting og tilpassing av folien. Eller enkle ferdigkuttede folieark i forskjellige størrelser.
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
Produsent: ALUJET
Beskrivelse: Pure aluminium 99,0 to 99,5%. Ideal for packaging, covering and insulation.
Produsent: Korff
Beskrivelse: Rent aluminium, 99,0 til 99,5 %, myk.
Produsent: Korff
Beskrivelse: Rent aluminium, 99,0 til 99,5 %.
Produsent: Korff
Beskrivelse: Pure aluminium 99,0 to 99,5%, soft.
Produsent: Korff
Beskrivelse: Aluminiumsfolie, firkantet skåret.
Artikkenummer: (KORF70237)
Produsent: Korff
Beskrivelse: This aluminum foil is packed on rolls of about 5 kg.
UOM: 1 * 1 Rull
Artikkenummer: (293-4321)
Produsent: Korff
Beskrivelse: Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
UOM: 1 * 200 Items
Artikkenummer: (GERB5712)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
UOM: 1 * 1.000 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom