BioMax® MR er en enkel emulsjonsfilm som gir maksimal oppløsning og følsomhet for påvisning av ³⁵S-, ³²P-, og ¹⁴C-merkede prøver. En emulsjon som er belagt på én enkelt side av en klar base gir maksimal oppløsning og bakgrunnsklarhet i påvisningen av alle merker, noe som gjør den generelle avlesningen av sekvensieringsgeler enklere og mer nøyaktig. BioMax® MR-filmen gir også maksimal oppløsning for direkte påvisning av ³²P-merkede prøver, noe som gir skarpere, klarere bånd for svært detaljert visning. BioMax® MR-filmen er også egnet for påvisning av de fleste chemiluminiscerende, merkede prøver. Selv om den ikke er så følsom som BioMax® MS, tilbyr BioMax® MR-filmen maksimal oppløsning og er den anbefalte filmen for Western chemiluminiscerende bruksområder der eksponeringer er relativt korte.
- Maksimal oppløsning og bakgrunnsklarhet for enkel og nøyaktig avlesing av sekvensieringsgeler Anbefales for ³⁵S-, ³²P- og ¹⁴C-merkede prøver T-Grain-emulsjonsteknologi øker følsomheten med 2 til 4 ganger mer enn andre filmer, noe som gir bedre påvisning for bånd med lav intensitet. Egnet for manuell eller automatisert behandling
Forpakning: Ikke-interfolierte ark, 50 per boks.