Film, Kodak BioMax® MS
Leverandør: Carestream Health
Kodak® BioMax®
730-3223EA 0 NOK
730-3223 730-3224 730-3232 730-3231
Film, Kodak BioMax® MS
Autoradiografifilm Filmer
BioMax® MS-film er en autoradiografifilm med høy ytelse, for alle formål og med maksimal sensitivitet. Når den brukes med den forsterkede skjermen BioMax® TranScreen HE, gir den mellom fire og åtte ganger større sensitivitet av ³²P sammenlignet med andre. Autoradiografifilm og forsterket skjerm. Denne kombinasjonen av film/skjerm er egnet for bruksområdene Northern, Southern og Dot Blotting, spesielt ved prøver med lav intensitet eller når redusert eksponeringstid kreves.
  • Autoradiografifilm for allmenn bruk
  • Anbefales spesielt for ³²P-merkede prøver
  • Egnet for manuell eller automatisert fremkalling