Du søkte etter: Homogenisator-poser
13  treff i ditt søk
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wide choice of PE sterile bags from 80 to 3500 ml capacity. Fit all conventional laboratory blenders, adapted to all samples.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Produsent: NASCO FORT ATKINSON
Beskrivelse: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, and superior strength for use in homogenizer. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food ...
Produsent: NASCO FORT ATKINSON
Beskrivelse: Sterilised post-manufacturing and specially designed for use with homogeniser blenders. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food contact.
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenisation and automatic filtration of the samples.
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: The BagFilter® Pipet & Roll bags are rigid and transparent blender bags with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. They are ide...
Artikkenummer: (INSC111325)
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: BagFilter® XF is a rigid and transparent blender bag with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. The filtration is instantaneous...
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: Seward (FermionX)
Beskrivelse: Alle Stomacher®-posene er laget av ubehandlet polymer. Den eneste forseglingen er i bunnen. Alle posene er batchtestet og prosessovervåket på Stomach...
Produsent: Grade Products
Beskrivelse: Polymerblanding av høy kvalitet, ideell for alle blendere på matlaboratoriet.
Produsent: Seward (FermionX)
Beskrivelse: Blenderposer, Simplettes®, Simplettes® (250 mm), Pakket: 1000 in 20 (sachets of 50)
Artikkenummer: (DELT15005)
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: These are sterile bags having a full size filter dividing them into two identical pouches, in which sample is inserted into one compartment. After sam...
UOM: 1 * 500 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom