Du søkte etter: Prøveposer
73  treff i ditt søk
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Zip bags in LDPE, for storage and transportation of solid samples, tubes, spare parts and documents, available with and without write-on panel.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: LDPE-poser med sikkerhetsfliker, produsert og pakket i sterile forhold.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PE bags, transparent. These sterile sampling bags provide a secure, contaminant-free pliant container that ensures dependable analysis results. Econom...
Artikkenummer: (720-2827)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bags made from PE, transparent.
UOM: 1 * 1.000 Items
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: This product is a quick and simple solution to collect microobiological samples in livestock housing, animal transportation vehicles, and their washin...
New Product Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These stand-up bags are meant for jobs where two hands are required.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This line of blue twist-seal printed bags, with safety tab and two round wires, has been specifically designed for food industry. The bags accommodate...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® MEDBAGs are liquid-tight bags, used as internal hospital and external secondary packaging for the transportation of category B biological substan...
Artikkenummer: (720-1985)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Anti-tamper disposable bags, in PE, with double pocket for internal hospital biological sample transportation. Double pocket bags: Two separate compar...
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
Produsent: Flexico
Beskrivelse: The adhesive flap bag allows you to package your products manually and quickly. The bag is available with resealable or permanent adhesive. Flexico®’s...
New Product
Produsent: Flexico
Beskrivelse: The adhesive flap bag allows you to package your products manually and quickly. The bag is available with resealable or permanent adhesive.
New Product
Produsent: Flexico
Beskrivelse: Clear PE bags, thickness 60 µm, food contact.
Produsent: Flexico
Beskrivelse: Clear bags, zip seal, food contact.
Produsent: NASCO FORT ATKINSON
Beskrivelse: Blended, virgin polyethylene film with Write-On strip provides exceptional clarity, superior strength, and sterilised after manufacturing for results ...
Produsent: Flexico
Beskrivelse: Clear PE bags, thickness 60 µm, food contact.
New Product
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom