Du søkte etter: Oppbevaringsposer
31  treff i ditt søk
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: 3D cubic bags can fit in existing support containers. These support containers are available in either High Density Polyethylene (HDPE) and Polypropel...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® slider zip bags, in LDPE, transparent, with blue slider. For the packing and storage of goods.
Tilbud
Produsent: DESCO
Beskrivelse: Transparent metal-in static shielding bag provides a static safe environment for ESD sensitive electronic devices (ESDS).
Artikkenummer: (DESCPCL1001115)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: Metal-In static shielding bags are manufactured from a polyester, metal, polyethylene laminate. ESD safe packaging designed for use in cleanroom areas...
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: DESCO
Beskrivelse: This aluminised moisture barrier bag is designed to provide packaging for ESD and moisture sensitive items, both inside and outside an ESD protected a...
Produsent: Flexico
Beskrivelse: The specific shape of the Doypack® bags allows a good vertical position of the packaging on the shelves. The Paper/PET/CPP laminate provides a good ba...
New Product
Produsent: DESCO
Beskrivelse: Oppbevaringsposer, Metal-In shielding bubble bags with 50 mm flap, Dimensjoner: 150×255 mm
Produsent: Brady
Beskrivelse: These Lockout visit bag has several pockets to store and smoothly retrieve any lockout/tagout product.
Artikkenummer: (MINIITM080303)
Produsent: Flexico
Beskrivelse: Zip seal bags designed for food contact.
UOM: 1 * 500 Items
New Product
Artikkenummer: (BRDY065780)
Produsent: Brady
Beskrivelse: Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Bags with the patented zipper are for ideal for storing, collecting, protecting and shipping of specimens, samples and sales products.
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: These bags are designe to protect, store and transport portable containment pools of different sizes.
Produsent: Nitritex
Beskrivelse: Manufactured in a cleanroom environment from ultra-clean low-density polythene. Because the material is free of additives, there is no contamination f...
Produsent: DELTA T
Beskrivelse: BlueLine Bags are economical and durable. Its insulating property ensures the maintainance of constant internal temperature and protects the samples a...
Produsent: DELTA T
Beskrivelse: SilverBag er den økonomiske løsningen på problemet med kortvarig, isolert transport av TempShells. SilverBag-serien er fremstilt av kraftig nylon komb...
Artikkenummer: (DAKL460698)
Produsent: DAKLAPACK
Beskrivelse: Semi transparent PE bubble foil safety bag with closure type-destructive tape.
UOM: 1 * 100 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom