  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (28)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Batterier
22  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/30/18944930.jpg
VWR har batterier til generell bruk i laboratoriet og til batteridrevne verktøy: alkaiske og karbon-sink batterier, knappe-, knappcellebatteri og oppladbare NiMH batterier.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Eco friendly battery pack to replace lead-acid batteries which are now restricted/prohibited for transportation
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   Batteries, For: 175 / 176, Battery, 3,6 V / 1,9 Ah 1 AA
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Intelligent charger that cuts off the charging process when battery is fully charged. For use with the Jupiter™ powered air respirator battery pack.
Artikkenummer: (612-4978)
Produsent:  EPPENDORF
Beskrivelse:   Batteries, Battery pack
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (MBVA06.7009.01)
Produsent:  MBV AG
Beskrivelse:   Batteries, Battery pack, NiMH
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivelse:   Battery, Alkaline- longlife extra, For: Generell bruk, Longlife alkaline, AA/LR6
Produsent:  VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivelse:   Batterier/knappceller med høy kapasitet og lang levetid. For mange forskjellige brukerområder, også for kalkulatorer og kamperaer. B=Batterier, K=Knap...
Produsent:  VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivelse:   Sortiment med batterier/knappceller spesielt for klokker, foto- og videoutstyr. batterier med høy kapasitet og lang levetid. B=Batteri, K=Knappcell
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 22
  1  2  3  Neste