Du søkte etter: Avfallsbøtter
VWR har et stort utvalg beholdere både frittstående og veggmonterte, med skyve- eller vippelokk og evt. håndtak som transportkurver. Noen av modellene har flere rom eller kan stables oppå hverandre. VWR har også avfallsbøtter for brennbart materiale, radioaktivt materiale, kanyler og skarpe gjenstander.
VWR har et stort utvalg beholdere både frittstående og veggmonterte, med skyve- eller vippelokk og evt. håndtak som transportkurver. Noen av modellene har flere rom eller kan stables oppå hverandre. VWR har også avfallsbøtter for brennbart materiale, radioaktivt materiale, kanyler og skarpe gjenstander.
71  treff i ditt søk
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Hospidex
Beskrivelse: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Produsent: Palbam
Beskrivelse: This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
New Product
Produsent: Hospidex
Beskrivelse: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Produsent: Palbam
Beskrivelse: Stainless steel 304, electropolished finish.
Artikkenummer: (129-2618)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HUARSHA-41912430)
Produsent: Hospidex
Beskrivelse: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 Items
Artikkenummer: (BOCH11424)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: These leakproof sturdy steel containers with foot-operated and self-closing lid may be used to store contaminated laundry as well as other regulated w...
Produsent: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: The Smokers’ Pole reduces obstruction in high-traffic areas.
Produsent: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: These Rubbermaid Commercial step-on containers provide sanitary waste management.
New Product
Produsent: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: Safely collect waste wih touch-free closed lid containers.
Produsent: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: Select from a wide range of lids for use in any environment.
Produsent: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: Highly durable waste containers created with the toughest enviroments in mind.
Tilbud
Produsent: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: The Configure™ decorative waste containers provide a recycling solution with sleek, smooth surfaces and contoured edges. This recycling system has a m...
Produsent: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: Stationary containers provide convenient central collection sites for multiple work stations or areas.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom