  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Dispenseringsbeholder
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/41/18374041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (134-0486)
Produsent:  Palbam
Beskrivelse:   Stainless steel, electropolished
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  asecos
Beskrivelse:   Made of stainless steel.
Produsent:  hünersdorff GmbH
Beskrivelse:   Made of PS, coloured.
Produsent:  asecos
Beskrivelse:   These steel and stainless steel containers are suitable for the safe cleaning with flammable liquids.
Produsent:  asecos
Beskrivelse:   These containers are made of galvanized sheet steel optionally with red coating or stainless steel. These units are ideal for safe disposal of rags im...
Produsent:  asecos
Beskrivelse:   Sheet steel
Produsent:  asecos
Beskrivelse:   Dispenseringsbøtter, rød, PE, Kapasitet: 38 l, Diam×H: 420×470 mm
Produsent:  asecos
Beskrivelse:   Made of sheet steel, lacquered.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8