PP
Gul beholder med to sidehåndtak og ett håndtak på lokket. For oppsamling og oppbevaring av skarpe gjendstander og skjæreredskaper og av laboratorieavfall.
- Rivesikker
- Bunnen er formet etter formen på lokket for ekstra stabilitet og enkel stabling
- Hot Melt-klebemiddelfuger danner en ugjennomtrengelig forsegling
Gul beholder med to sidehåndtak og ett håndtak på lokket. For oppsamling og oppbevaring av skarpe gjendstander og skjæreredskaper og av laboratorieavfall.
- Rivesikker
- Bunnen er formet etter formen på lokket for ekstra stabilitet og enkel stabling
- Hot Melt-klebemiddelfuger danner en ugjennomtrengelig forsegling
FN-godkjent og med ADR-godkjenning, i samsvar med forskriften NF X 30 – 505
Sertifiseringer: FN-godkjent og med ADR-godkjenning, i samsvar med forskriften NF X 30 – 505