  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (23)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Blottingpapir
14  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/39/20236839.jpg
VWR har blotting membraner i bomullsfiber for manuell prosessering i protein og nukleotid forskning. Blotting papiret inneholder ingen adessiver. Kommer i ulike variasjoner også pre-kuttede ark. Blotting papir som passer til de ulike membranene.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette supertykke papiret brukes i blotting-sandwichen. Den glatte, jevne strukturen sikrer kontinuerlig kontakt med buffer fra kammeret gjennom gelen ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Perfekt for bruk i protein- og nukleinsyreblotting. Gir en jevn bufferstrømning gjennom gelen til membranen i en blotting-sandwich.
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Trekkpapir, Ark, 145×215 mm
Artikkenummer: (RPN6101M)
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Trekkpapir for forskningslaboratorier til bruk ved elektroforese innen alle bruksområder i molekylærbiologi og proteinundersøkelser.
UOM:  1 * 100 Items
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Trekkpapir, Ark, 140×160 mm
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Dette trekkpapiret til generell bruk er fremstilt av rene råmaterialer med høy absorberingsevne og brukes som membrane gel support. På grunn av tykkel...
Produsent:  Ahlstrom Munksjö
Beskrivelse:   Ahlstrom-Munksjö manufactures a complete line of high quality chromatography, electrophoresis and blotting papers for use in gel transfer applications...
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 14
  1  2  Neste