Trekkpapir, klasse 703
Leverandør: VWR Collection
VWR®
732-0607EA 930 NOK
732-0607 732-0603 732-0593 732-0605 732-0591 732-0596
Trekkpapir, klasse 703
Blottingpapir
Perfekt for bruk i protein- og nukleinsyreblotting. Gir en jevn bufferstrømning gjennom gelen til membranen i en blotting-sandwich.
  • Laget av 100% bomullsfiber
  • Jevn og glatt
  • Produsert med bruk av ultrarent vann
  • Inneholder ingen tilsetningsstoffer