For sammenkobling av stenger med diameter på 8, 12, 13, 16 eller 21 mm.
- Lett, men robust utforming
- Dobbelmuffene åpnes fullstendig utover og kan dermed øyeblikkelig festes i den ønskede posisjonen på en hvilken som helst stang
- Låses med en unbrakonøkkel (tilleggsutstyr, delenummer 241-0053)
*Når en dobbelmuffe på 8 mm er låst fast til en duraluminstang, kreves det en rotasjonskraft på minst 3 nm for å rikke den.
**Når en dobbelmuffe på 8 til 12 mm er låst fast til en duraluminstang, kreves det en rotasjonskraft på minst 6 nm for å rikke den.
***Når en dobbelmuffe på 16 mm er låst fast til en duraluminstang, kreves det en rotasjonskraft på minst 25 nm for å rikke den.