Du søkte etter: Flasker
VWR har et stort utvalg flasker, spørr oss gjerne dersom du ikke finner akkurat det du leter etter på siden. Høy kvalitetsglass- og plastflasker med kjemisk og biologisk inert materiale som er egnet for transport og lagring av prøver og kjemikalier over en lang tid. Plastflasker er fleksible, bestandig og motstandsdyktig mot lave temperaturer. Glassflasker tåler høyere temperaturer og har god kjemisk motstand. Brune glassflasker beskytter prøver og kjemikalier mot lys. Flaskene er tilgjengelige i ulike materialer (slik som PE, PP, PC, PET, Duran, borosilkat- eller soda glass) og er utformet for spesifikke applikasjoner, innhold eller leveringsmåte .
VWR har et stort utvalg flasker, spørr oss gjerne dersom du ikke finner akkurat det du leter etter på siden. Høy kvalitetsglass- og plastflasker med kjemisk og biologisk inert materiale som er egnet for transport og lagring av prøver og kjemikalier over en lang tid. Plastflasker er fleksible, bestandig og motstandsdyktig mot lave temperaturer. Glassflasker tåler høyere temperaturer og har god kjemisk motstand. Brune glassflasker beskytter prøver og kjemikalier mot lys. Flaskene er tilgjengelige i ulike materialer (slik som PE, PP, PC, PET, Duran, borosilkat- eller soda glass) og er utformet for spesifikke applikasjoner, innhold eller leveringsmåte .
1 124  treff i ditt søk
SearchResultCount:"1124"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.10393.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Glass, amber.
UOM: 1 * 6 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: LDPE, gjennomskinnelig.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilikat 3.3 glass, med PP skrukork og hellering.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: LDPE, HDPE eller PP, med PP-skrulokk.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: LDPE, HDPE or PP with PP screw cap, translucent and amber.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Made from clear borosilicate 3.3 glass, with transparent, long life plastic coating. The coating protects the bottle from scratches, splinters and lea...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Integrated safety vent cap eliminates dripping of vapours.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Amber borosilicate 3.3 glass with PP screw cap and pouring ring.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass, low form.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bottles are made with High Density Polyethylene (HDPE) and are available in a natural or amber finish (2,7 L only). Choose from either square or recta...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bottles constructed of borosilicate 3.3 glass, in clear or amber.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage of powders or liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wide neck square bottles available in HDPE or PP material.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bottles are made with HDPE resin.
Tilbud
Produsent: LAB3 OWN PRODUCTION
Beskrivelse: PET, clear, with screw cap.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Soda-lime glass, amber.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 1 124
no targeter for Bottom