Du søkte etter: Sprayflasker
21  treff i ditt søk
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel.
Artikkenummer: (215-6550)
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (300-0407)
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: The food pressure sprayer has a transparent viewing window to make it easy to read the fill level. A rubber-coated ring stand ensures that the sprayer...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: LDPE, translucent, PP spray attachment.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: LDPE, translucent, PP spray attachment, PE tubing, stainless steel weight.
Artikkenummer: (300-0406)
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: The practical 360° spray function also allows for upside-down spraying with the Turn'n' Spray pressure sprayer, making it easy to reach typically diff...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (215-4364)
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: LAMAPLAST
Beskrivelse: LDPE, translucent.
Artikkenummer: (HECH49119010)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: PE spray bottles with adjustable jet.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VITLAB
Beskrivelse: White or translucent made from PP.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
Artikkenummer: (215-4419)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: HDPE, translucent.
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (141-0285)
Produsent: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Beskrivelse: Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (KART328)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: HDPE/PP.
UOM: 1 * 5 Items
Produsent: SEMADENI
Beskrivelse: Robust and handy LDPE spray bottles with stable construction.
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: LDPE
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom