Du søkte etter: Aspiratorer
16  treff i ditt søk
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass, with blue PP screw cap (GL 45) and interchangeable glass stopcock.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Aspiratorflasker, Smal åpning, med skrukork og kran, HDPE, Kapasitet: 10 l, Høyde: 425 mm, Ytre diam: 210 mm, Hals, indre diam: 52,5 mm, Hals, ytre diam: 62,5 mm, Kartell
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Made from PE-HD, with narrow neck and screw cap.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PP, octagonal with white screw cap and heavy-duty spigot.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: HDPE, gjennomsiktig.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, without stoppers.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Made of PYREX®, borosilicate glass.
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Borosilicate glass, clear, narrow neck.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Made of PYREX®, borosilicate glass.
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: HDPE, translucent with screw cap and tightly fitting spigot.
Artikkenummer: (BEHRQL9002607)
Produsent: BEHR
Beskrivelse: Aspirator bottles, HDPE natural, narrow-neck storage bottles with scale.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Polypropylene, with epoxy coated steel frame and screw cap.
Produsent: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: HDPE, translucent with red screw cap.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom