Nivåflasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
215-1425EA 725 NOK
215-1425
Nivåflasker, DURAN®
Flasker Aspiratorer
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Svært temperaturbestandig, autoklaverbare
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
med uslipt hals, krage og slangeolive i glass festet til siden over flaskebunnen. Hvitt, matt skrivefelt.
Sertifiseringer: DIN 12037