Flaske/kanne, med skrulokk og tappe kran
Leverandør: Kartell
Kartell
216-5744EA 1150 NOK
216-5744 216-5745 216-5746 216-5747
Flaske/kanne, med skrulokk og tappe kran
Flasker Aspiratorer
  • God kjemisk motstandskraft
  • Varmebestandig opp til +80 °C (+120 °C for korte perioder)
  • Tykke vegger, svært robust, dypere lokk med pakningsinnsats som gir økt lekkasjesikkerhet
Ideell for å oppbevare og dispensere væsker. Anbefales også for bruk som bunnfellingsflasker. Utstyrt med et bærehåndtak, størrelsene på 25 og 50 l har to bærehåndtak.