Tappekran for flaske/kanne
Leverandør: Kartell
plastilab®
227-4009EA 225 NOK
227-4009
Tappekran for flaske/kanne
Flasker Kanner
HDPE, hvit.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Lekkasjesikker
  • Passer til Kartell kanne/flaske 216-5744 til 216-5747
Med ¾" tommers BSP-skrugjenge.