Du søkte etter: Sentrifugeflasker
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Konisk bunn og kantløs, gradert.
Produsent: SORVALL
Beskrivelse: These Fiberlite™ bottle systems combine a Nalgene bottle body with a newly designed Fiberlite cap closure.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Med skurlokk.
Produsent: SORVALL
Beskrivelse: Oval bottle with closure, sterile, single use, Kapasitet: 2000 ml, PP
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC og PPCO, vidhals, PP-skrulokk med silikonpakning, kan autoklaveres.
Tilbud
Artikkenummer: (525-2471)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC, rund bunn, autoklaverbar met PP-schroefsluiting.
UOM: 1 * 4 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PPCO med hvit skrulokk i PP og silikonpakning.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Produsent: Corning
Beskrivelse: PP, translucent or PC, clear.
Artikkenummer: (HERA75003870)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Kapasitet: 2000 ml
UOM: 1 * 2 Items
Produsent: SORVALL
Beskrivelse: These bottles are ideal for bacterial, yeast tissue isolations and viral harvesting.
Artikkenummer: (215-0224)
Produsent: SEMADENI
Beskrivelse: PPCO, translucent with PE screw cap.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom